Documenti
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
106420
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
1-metil-2-pirrolidinone, ACS reagent, ≥99.0%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
518 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Impurezze
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
Colore
APHA: ≤50
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
P. eboll.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Solubilità
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 ppm
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
L′1-metil-2-pirrolidinone può essere utilizzato come:
  • Un eluente alternativo al THF nella risoluzione dei liquidi derivati dal carbone basata sulla cromatografia di esclusione dimensionale (SEC).
  • Un terreno di reazione per preparare i 2-aril e 2-alchil benzotiazoli.
  • Un solvente nella preparazione a ultrasuoni dei cristalli con struttura metallo-organica (MOF-177).
Può essere adoperato per sintetizzare i nanocristalli di calcopirite CuInSe2 a fase singola e il 3-metil-2-osso-pirrolidino-nitronato di potassio.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Alkyl nitrate nitration of active methylene-compounds. 15. Nitration of 1-methyl-4-piperidone, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 1,3-dimethyl-2-pyrrolidinone.
Feuer H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(3), 481-485 (1979)
A Green and Air Pressure Solution Synthesis of CuInSe2 Nanocrystals Using 1-methyl-2-Pyrrolidinone as Hot Solvent.
Wang W, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(8), 2571-2577 (2011)
Aneuploidy induction in Saccharomyces cerevisiae by two solvent compounds, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 2-pyrrolidinone.
Mayer VW, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 11(1), 31-40 (1988)
Solubility limitations in the determination of molecular mass distributions of coal liquefaction and hydrocracking products: 1-methyl-2-pyrrolidinone as mobile phase in size exclusion chromatography.
Herod AA, et al.
Energy and Fuels, 10(3), 743-750 (1996)
1-Methyl-2-pyrrolidinone: A well-adapted solvent in the benzothiazoles synthesis.
Brembilla A, et al.
Synthetic Communications, 20(21), 3379-3384 (1990)