Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 57,60 € | |
| 3 x 1 kg | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 262,00 € | |
| 25 kg | Spedizione prevista il21 settembre 2026daMerck S.p.A | 341,00 € | |
| 21 x 25 kg |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| product line EMPROVE® API | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| Quality Level 600 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di calcio
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024659029 | 04027269390556 |
| 1024659525 | 04027269676919 |
| 1024650001 | 04027269430252 |
| 1024651000 | 04054839392184 |