Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 509 | description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP | description EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP | description crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509 |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency JP, Ph. Eur., USP |
| form solid | form solid | form solid | form crystalline, solid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® API | product line - |
| solubility soluble | solubility - | solubility soluble | solubility - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 600 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di calcio
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
Come trovare il codice prodotto
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto