Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 115.81 g | Spedizione prevista il13 luglio 2026daMerck S.p.A | 146,00 € | |
| 347.43 g | Spedizione prevista il05 giugno 2026daMerck S.p.A | 425,00 € | |
| 10 L | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 1.290,00 € | |
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 5.820,00 € | ||
| 50 L | Spedizione prevista il05 giugno 2026daMerck S.p.A | 6.460,00 € |
Informazioni su questo articolo
146,00 €
Spedizione prevista il13 luglio 2026Dettagli
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Designed to support optimal cell growth and performance of CHO-S cells but may also be suitable for other CHO cell lines.
- Intended as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-200 in fed-batch manufacturing processes.
- For research or further manufacturing use, not for human or therapeutic use.
Features and Benefits
- Non-animal origin: Suitable for biopharmaceutical manufacturing with regulatory compliance.
- Optimized for CHO cells: Supports robust cell growth and high productivity, especially in CHO-S lines.
- Dry powder format: Easy to store and handle.
- Concentrated formulation: Allows for efficient nutrient supplementation in fed-batch processes.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® |
| description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs | description shipped with cooling packs |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10124-36-4
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1018830010 | 04027269390280 |
| 1018830050 | 04054839554360 |
| 1018830001 | 04027269381387 |
| 1018830003 | 04027269381356 |
| 1018839999 | 04054839554292 |