Documenti
1.02578
SAFC
Cellvento® Feed-220
Chemically defined cell culture feed
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
Livello qualitativo
Descrizione
shipped with cooling packs
Nome Commerciale
Cellvento®
Forma fisica
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Cellvento® Feed-220 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-220 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Applicazioni
Cellvento® Feed-220 has been designed to support optimal cell growth and performance of CHO-K1 derived suspension cell types, but may be suitable for use with other CHO cell lines. It has been developed to be used as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-220 in fed-batch manufacturing processes. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Quantità
Formulated to contain 113 grams of powder per liter of medium.
Note legali
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)