Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Spedizione prevista il15 maggio 2026daMerck S.p.A | 222,00 € |
Informazioni su questo articolo
222,00 €
Spedizione prevista il15 maggio 2026Dettagli
Nome del prodotto
Test in cuvetta per la determinazione dell′azoto (totale), photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Il metodo corrisponde al metodo ISO 23697-1, una norma che standardizza, per questo parametro così importante, l′uso di un test in cuvetta con il metodo cosiddetto "small-scale sealed tube”. Il metodo di digestione è analogo alla norma EN ISO 11905- 1. La determinazione del nitrato segue un metodo analogo alla norma DIN 38405-9.
Questo test in cuvetta dell′azoto (totale) Spectroquant® permette di determinare in maniera affidabile l′azoto totale presente in campioni di acqua. L′azoto totale è dato dalla somma di azoto totale Kjeldahl (azoto organico e ammoniaca), nitrati e nitriti. Prima della determinazione, il campione deve essere digerito in modo da convertire i composti organici e inorganici contenenti azoto in nitrato, che reagisce poi fino a un composto analizzabile con fotometria.
I test in cuvetta Spectroquant® sono dotati di cuvette rotonde da 16 mm preriempite e di tutti i reagenti richiesti per eseguire l′analisi secondo le istruzioni contenute nel foglio allegato.
Tutti i kit in cuvetta e i kit di reagenti Spectroquant®, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Koroleff digestion, nitrospectral) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) |
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrate |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 10-150 mg/L (N) | measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N) |
| compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test in cuvetta per la determinazione dell′azoto (totale)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
Protocolli
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Articoli
Questo kit analitico per la determinazione dell’azoto totale è più veloce, più sicuro e più accurato del metodo tradizionale, ed è anche più economico. Il kit analitico per l’azoto totale è stato sviluppato per mettere a disposizione degli addetti ai lavori un singolo metodo di analisi per la determinazione dei livelli di azoto totale nelle acque di processo e nelle acque reflue.
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Explore the Total Nitrogen Analysis kit for rapid, precise measurement of total nitrogen in water and wastewater, supporting reliable environmental monitoring.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1006138001 | 04027269123741 |
| 1006130001 | 04022536733821 |