Documenti
1.14763
Supelco
Nitrogen (total) Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test in cuvetta azoto (totale), photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
nitrogen
Campo di misura
10-150 mg/L (N)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, DMP, 10 - 15,00 mg/L N, Spectroquant®
Il metodo corrisponde al metodo ISO 23697-1, una norma che standardizza, per questo parametro così importante, l′uso di un test in cuvetta con il metodo cosiddetto "small-scale sealed tube”. Il metodo di digestione è analogo alla norma EN ISO 11905- 1. La determinazione del nitrato segue un metodo analogo alla norma DIN 38405-9.
Questo test in cuvetta dell′azoto (totale) Spectroquant® permette di determinare in maniera affidabile l′azoto totale presente in campioni di acqua. L′azoto totale è dato dalla somma di azoto totale Kjeldahl (azoto organico e ammoniaca), nitrati e nitriti. Prima della determinazione, il campione deve essere digerito in modo da convertire i composti organici e inorganici contenenti azoto in nitrato, che reagisce poi fino a un composto analizzabile con fotometria.
I test in cuvetta Spectroquant® sono dotati di cuvette rotonde da 16 mm preriempite e di tutti i reagenti richiesti per eseguire l′analisi secondo le istruzioni contenute nel foglio allegato.
Tutti i test in cuvetta e i reagenti Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Questo kit analitico per la determinazione dell’azoto totale è più veloce, più sicuro e più accurato del metodo tradizionale, ed è anche più economico. Il kit analitico per l’azoto totale è stato sviluppato per mettere a disposizione degli addetti ai lavori un singolo metodo di analisi per la determinazione dei livelli di azoto totale nelle acque di processo e nelle acque reflue.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Protocolli
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.