Vai a
1.00014
Acetone
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Dimetil chetone, Propanone, 2-Propanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
52,60 €
1 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
57,90 €
2.5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
110,00 €
2.5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
120,00 €
4 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
193,00 €
5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
197,00 €
5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
224,00 €
10 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
394,00 €
25 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
700,00 €
180 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
4.000,00 €
190 L
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
4.530,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
eCl@ss:
39021201
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
52,60 €
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
I solventi EMSURE® sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più severe e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. La nostra gamma EMSURE è certificata conforme agli standard ACS, alla sezione dedicata ai reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché con gli standard ISO.
Application
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.07021AX0120PHR1219
Acetone for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone
Acetone for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07021
Acetone
Acetone Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX0120
Acetone
Acetone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1219
Acetone
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (corrected for water content, GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, reagent grade
grade
ACS reagent, reagent grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100014500504054839572098
100014918004022536000473
100014100004022536000374
100014601004022536000435
100014990004022536508832
100014400004022536971025
100014500004022536645988
100014250004022536000404
100014251104022536529790
100014101104022536529783
100014602504022536000442
100014619004022536000459
100014991104022536908472
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf