Documenti
1.07021
Supelco
Acetone
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-662-2
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (DIN 51794)
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
13.2 %
Impurezze
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacità
1000  g/kg water absorbing capacity
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Applicazioni
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Confezionamento
1.07021.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.07021.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Solubility in water: conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0006 meq/g
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes (as formaldehyde): ≤ 0.002 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetone natural, &#8805;97%
Sigma-Aldrich
W332615
Acetone
Acetone BioRenewable, ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
904082
Acetone
Acetone ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
320110
Acetone
Acetone suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetone
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.