Vai a
07-690
Anticorpo anti-istone H3, CT, pan
serum, Upstate®
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
H3, Histone H3, H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
634,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, WB
Citations:
274
634,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1226
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Circa 17 kDa
Immunogen
Peptide sintetico corrispondente all'estremità C-terminale dell'istone H3 umano, coniugato con KLH.
Application
Immunoprecipitazione della cromatina:
l′uso di questo anticorpo è stato descritto da un laboratorio indipendente in saggi di immunoprecipitazione della cromatina in lievito.
Utilizzare l'anticorpo anti-istone H3, CT, pan (anticorpo policlonale di coniglio) validato in ChIP e WB per la rilevazione dell'istone H3, noto anche come H3, H3 histone family member T, histone 3 H3, histone cluster 3 H3.
Biochem/physiol Actions
Prevista ampia reattività crociata tra specie a causa dell′omologia di sequenza.
Riconosce la regione C-terminale dell'istone H3, Mr 17 kDa
Physical form
Antisiero di coniglio diluito 1:2 in tampone di conservazione (fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, azoturo di sodio 0,1%) prima dell'aggiunta di glicerolo al 30%.
Analysis Note
Valutato di routine mediante immunoblot su proteine​estratte con acido da cellule HeLa non trattate, o trattate con butirrato di sodio o colcemid.
Analisi mediante Western blotting:
una diluizione 1:25,000-1:50,000 di questo lotto ha rilevato l'istone H3 in modo indipendente dalla presenza di modificazioni in proteine estratte mediante acido da cellule HeLa non trattate o trattate con butirrato di sodio o colcemid.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
07-44907-44207-450
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
chicken, mouse, human
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-69004053252582547
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. San Diego
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Good antibody
    clean band and strong signal even at 10k dilution.
    Traduci con Google
    Utile?