Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
07-449
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3k27me3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. L′H3 presenta un dominio globulare principale e una lunga coda N-terminale ed è coinvolto nella struttura a ′filo di perle′ dei nucleosomi. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente dei gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Specificità
Istone H3 trimetilato (Lys27). Prevista ampia reattività crociata tra specie.
Prevista ampia reattività crociata tra specie.
Immunogeno
Peptide sintetico con due ramificazioni coniugato a KLH contenente la sequenza …AR(me3K)SAP…, in cui me3K corrisponde alla trimetil-lisina al residuo 27 dell′istone H3 umano.
Applicazioni
Immunocitochimica:
Immunoprecipitazione:
Saggio di specificità peptide-istone Beadlyte:
L′anti-trimetil-istone H3 (Lys27), detto anche anti-H3K27me3, è un anticorpo policlonale di coniglio oggetto di numerose pubblicazioni. Questo anticorpo purificato mediante proteina A viene sottoposto ai test dot blot per la specificità relativa alla lisina trimetilata 27 e viene validato con le analisi WB, ICC e IP.
Qualità
Valutato abitualmente con metodica Western blot su proteine acide estratte da cellule HeLa.
Analisi con metodica Western blot:
Sono stati utilizzati 0,4 µg/mL di anti-trimetil istone H3 Lys27 su istone H3 ricombinante ed estratti acidi da cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Stato fisico
Formato: Purificato
IgG di coniglio purificate in tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina, pH 7,4, 0,15 M di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio prima dell′aggiunta di glicerolo al 30%.
Altre note
Concentrazione: Per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al certificato di analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells.
Kim, J; Chu, J; Shen, X; Wang, J; Orkin, SH
Cell null
COOH-terminal binding protein regulates expression of the p16INK4A tumor suppressor and senescence in primary human cells.
Mroz, EA; Baird, AH; Michaud, WA; Rocco, JW
Cancer Research null
Su(z)2 antagonizes auto-repression of Myc in Drosophila, increasing Myc levels and subsequent trans-activation.
Khan, A; Shover, W; Goodliffe, JM
Testing null
A WD40 domain cyclophilin interacts with histone H3 and functions in gene repression and organogenesis in Arabidopsis.
Li, H; He, Z; Lu, G; Lee, SC; Alonso, J; Ecker, JR; Luan, S
Plant Cell null
The transcriptional repressor NIPP1 is an essential player in EZH2-mediated gene silencing.
Nuytten, M; Beke, L; Van Eynde, A; Ceulemans, H; Beullens, M; Van Hummelen, P; Fuks, F; Bollen, M
Oncogene null
Articoli
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.