Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 156,00 € | |
| 100 μg | Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A | 557,00 € |
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1417)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, rat | species reactivity human, bovine | species reactivity human | species reactivity bovine |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-544-25UG | 04054839350252 |