Vai a
07-441
Anticorpo anti-dimetil-istone H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
603,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
Application:
DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
444
603,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
17 kDa
Immunogen
Peptide sintetico con due ramificazioni coniugato con KLH contenente la sequenza Rme2KSTG, in cui me2K corrisponde alla dimetil-lisina al residuo 9 dell′istone H3 umano.
Application
L′anticorpo anti-dimetil-istone H3 (Lys9) (anticorpo policlonale di coniglio) è convalidato per l′uso nei saggi di DB, ICC, PIA e WB per la rivelazione del dimetil-istone H3 (Lys9), noto anche come H3K9me2, istone H3 (dimetil K9).
Saggio Dot Blot:
Specificità confermata da un laboratorio indipendente.
Inibizione con peptide:
La specificità è stata confermata verificando la capacità del peptide immunizzante 1 μM di bloccare del tutto la rivelazione dell′istone H3 in un saggio di Western blotting su estratti acidi di cellule HeLa (Figura A, Corsia 4).
Immunocitochimica:
Relazione di un laboratorio indipendente.
Biochem/physiol Actions
Reattività crociata prevista con topo, pollo, ratto e lievito che si riproduce per fissione ma non lievito che si riproduce per gemmazione. Prevista ampia reattività crociata tra specie.
Physical form
Formato: purificata
Preparation Note
Si conserva a -20°C per 1 anno dalla data di spedizione.
Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento per evitare di danneggiare le IgG e di compromettere le prestazioni del prodotto. Nota: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Analysis Note
Controllo
Lisato totale di cellule HeLa, lisato di cellule U2OS.
Valutata di routine mediante Western blotting con l′estratto acido di cellule HeLa e con l′istone H3 ricombinante (N° Cat. 14-411).
Saggio di Western Blotting:
un lotto alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare l′istone H3 in 10 μg di estratto acido di cellule HeLa ma nell′istone H3 ricombinante.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
07-21207-03007-523
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
unpurified
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).