Vai a
07-030
Anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
666,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, inhibition assay
Citations:
988
666,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Circa 17 kDa
Immunogen
Epitopo: istone H3 dimetilato (Lys4)
Peptide sintetico coniugato con KLH (ARTMe2KQTAR-GC) corrispondente agli amminoacidi 1-8 dell'istone H3 umano.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina:
5 μl di un lotto precedente hanno immunoprecipitato l'istone H3 metilato da 1 x 10^6 cellule 3T3/A31.
Immunocitochimica:
una diluizione 1:500 di un lotto precedente ha rilevato l'istone H3 metilato in cellule L6 fissate con paraformaldeide al 4% e permeabilizzate con Triton X-100 allo 0,1%.
L′uso dell′anticorpo anti-dimetil-istone H3 (Lys4) (policlonale di coniglio) è stato validato e pubblicato in applicazioni di ChIP, DB, ICC, IF, WB, PIA, ChIP-seq per la rivelazione del dimetil-istone H3 (Lys4), noto anche come H3K4me2, HistoneH3 (di methyl K4).
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Prevista reattività crociata con molte specie.
Riconosce l'istone H3 dimetilato (Lys4), peso molecolare ~17 kDa. Specificità testata mediante ELISA usando peptidi metilati.
Physical form
Antisiero policlonale di coniglio contenente lo 0,05% di azoturo di sodio.
Formato: non purificato
Non purificato
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Controllo
Estratti acidi di cellule HeLa
Testato mediante Western blot su estratto acido di cellule HeLa.
Western Blot: diluizioni 1:2000 - 1:10,000 di questo anticorpo hanno rilevato l'istone H3 metilato in proteine ottenute mediante estrazione acida da cellule HeLa.
diluizioni 1:2000 a 1:5000 di un lotto precedente hanno rilevato l'istone H3 metilato in proteine ottenute mediante estrazione acida da cellule HeLa e da cellule di tetrahymena.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
07-43607-21207-441
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
unpurified
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), dot blot: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
07-03004053252269202