Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 545,00 € |
Informazioni su questo articolo
545,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr3)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Valutata mediante Western Blotting su estratto acido di cellule HeLa trattate con colcemide.Western blotting: questo anticorpo diluito 1:5.000 ha permesso di rivelare il fosfo-istone H3 (Thr3) in estratto acido di cellule HeLa trattate con colcemide (50 ng/mL, per tutta la notte), ma non l'istone H3 ricombinante.
Applicazioni testateSaggio di inibizione con peptide: la rivelazione della banda di interesse nell'estratto acido di cellule HeLa trattate con colcemide (50 ng/mL, per tutta la notte) veniva impedita bloccando preliminarmente un lotto rappresentativo con il fosfopeptide immunogeno, ma non con l'istone H3 non fosforilato. Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1500 ha riscontrato la presenza del fosfo-istone H3 (Thr3) in cellule NIH3T3. Nota: Le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′operatore poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Estratto acido ottenuto da cellule HeLa trattate con colcemide
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone JY325, monoclonal | clone polyclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-424 | 04053252745171 |