Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 634,00 € |
Informazioni su questo articolo
634,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys14)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Epigenetica & funzione nucleare
un laboratorio indipendente ha dimostrato che questo anticorpo immunoprecipita preferenzialmente la cromatina di lievito wild-type e non di ceppi di lievito portatori di una sostituzione della lisina con alanina nel residuo 14.
Saggio di specificità istone-peptide Beadlyte:
diluizioni 1:1.000-1:5.000 di un precedente lotto sono state incubate con peptidi istonici H3 contenenti varie modifiche e coniugati a microsfere Luminex: Non è stata osservata reattività crociata con peptidi contenenti acetil-lisina 9 o acetil-lisina 27.
Istoni
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Lisato di cellule C6, lisato di cellule NIH 3T3, carcinoma mammario umano e carcinoma polmonare umano.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:1.000-1:5.000 ha permesso di rilevare l′acetil-istone H3 (Lys14) in estratti acidi di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio (N° Cat. 17-305).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity Saccharomyces cerevisiae, yeast, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates | species reactivity mouse, rat, human |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c