Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
06-599
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-istone H3
from rabbit
Sinonimo/i:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (not specified)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modificazioni epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modificazioni comprendono l′attacco tramite legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina. L′acetilazione dell′istone H3 ha luogo a livello di numerose lisine situate in varie posizioni della coda istonica ed è effettuata da una famiglia di enzimi noti come istone-acetiltransferasi (HAT). L′acetilazione della lisina 14 si osserva comunemente nei geni che sono trascritti attivamente in RNA.
Specificità
Prevista reattività crociata con molte specie dato che la sequenza è molto conservata.
Riconosce la regione N-terminale dell'istone H3 acetilato.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale.
Peptide lineare corrispondente alla regione N-terminale dell'istone H3 umano acetilato.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-acetil-istone H3 (anticorpo policlonale di coniglio) permette di rivelare l'acetil istone H3 e il suo uso è stato convalidato nelle applicazioni di WB, ICC, ChIP, ChIP-seq.
Saggio immunocitochimico: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha permesso di rivelare l'istone H3 acetilato in cellule NIH/3T3 e A431.
Immunoprecipitazione della cromatina: l'uso di questo anticorpo (5 mg) nella chIP è stato convalidato utilizzando cromatina estratta da cellule HeLa.
ChIP-Seq: l'applicabilità di questo anticorpo all'analisi di ChIP-Sep è stata dimostrata nel lavoro di Kanai, A., et. al. (2011). DNA Research 18:379-392.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Valutata mediante Western blotting in estratto acido di cellule HeLa, trattate con sodio butirrato, e istone H3 ricombinante.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione di 0,05 µg/mL ha permesso di rivelare l′istone H3 in 10 µg di estratto acido di cellule HeLa, trattate con sodio butirrato, e istone H3 ricombinante.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~17 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Estratto acido di cellule HeLa, trattate con sodio butirrato, e istone H3 ricombinante
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Deletion of the major GATA1 enhancer HS 1 does not affect eosinophil GATA1 expression and eosinophil differentiation.
Guyot, B; Valverde-Garduno, V; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Differences in the chromatin structure and cis-element organization of the human and mouse GATA1 loci: implications for cis-element identification.
Valverde-Garduno, V; Guyot, B; Anguita, E; Hamlett, I; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Coregulator recruitment and histone modifications in transcriptional regulation by the androgen receptor.
Kang, Z; Janne, OA; Palvimo, JJ
Molecular Endocrinology null
Differences in stability of repressor complexes at promoters underlie distinct roles for Rb family members.
Young, AP; Longmore, GD
Oncogene null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null