Vai a
05-947
Anticorpo anti-fosfotirosina, clone PY20
clone PY20, Upstate®, from mouse
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
391,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
PY20, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
95
391,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS16282
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (common species)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Dipende dal peso molecolare della proteina con tirosina fosforilata in esame.
La fosforilazione della tirosina è uno dei meccanismi principali alla base dell′attivazione delle vie di trasduzione del segnale in risposta a fattori di crescita, ormoni e citochine. Sono note circa 100 tirosin-chinasi che sono anche recettori tirosin-chinasici per diversi fattori di crescita e citochine. L′entità e la durata della fosforilazione della tirosina sono strettamente regolate delle 107 tirosin-fosfatasi proteiche. La fosforilazione della tirosina avviene su uno dei residui della chinasi (Ser/Thr o Tyr) o sui substrati. Nel caso delle chinasi, questa fosforilazione spesso determina un cambiamento dello stato di attivazione dell′enzima e/o crea siti di legame per il dominio SH2. Mutazioni o alterazioni della regolazione delle proteine tirosin-chinasi sono causa o conseguenza di molti stati patologici. Si stima che il 20% degli oncogeni a oggi conosciuti siano tirosin-chinasi. Dato il chiaro legame tra attività aberrante delle proteine tirosin-chinasi e malattia, non sorprende che la maggior parte delle prime ricerche su farmaci inibitori di tirosin-chinasi si sia concentrata su questi enzimi.
Immunogen
Fosfotirosina coniugata a una proteina di trasporto.
Application
Immunoprecipitazione:
un laboratorio indipendente raccomanda questo anticorpo per l'immunoprecipitazione delle proteine fosforilate su Tyr.
ELISA:
anticorpo raccomandato da un laboratorio indipendente.
L′anticorpo anti-fosfotirosina, clone PY20, riconosce la fosfotirosina e si usa nei saggi di ELISA, IP & WB.
Biochem/physiol Actions
Reattività con altre specie non confermata.
Physical form
Formato: purificato
Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio 0,05%, pH 7,4. Liquido a 2-8°C.
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
NOTA: NON CONGELARE.
Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale prima di rimuovere il tappo. Se il prodotto è stato inavvertitamente congelato e scongelato, farlo girare a 13.000 x g per 10 minuti a 2-8°C. Tenere da parte il surnatante per l′applicazione.
Analysis Note
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-302, lisato di cellule A431 stimolate con EGF. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Valutata abitualmente mediante Western blotting su cellule di carcinoma umano A431 trattate con EGF e lisate in tampone per RIPA.
Western Blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rivelare le proteine fosforilate in tirosina in cellule di carcinoma umano A431 trattate con GF e lisate in tampone per RIPA.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: MAB3080
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
06-42705-77705-321
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
PY20, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
-
Gene Information
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c