Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 370,00 € |
Informazioni su questo articolo
370,00 €
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
L′avvento degli anticorpi anti-fosfotirosina è uno degli eventi significativi nella ricerca sulla trasduzione del segnale. Prima che fossero disponibili gli anticorpi anti-fosfotirosina, la tirosil fosforilazione delle proteine e degli enzimi era studiata per mezzo di esperimenti radioattivi pericolosi e che richiedevano molto tempo. Gli anticorpi anti-fosfotirosina sono comunemente usati nei western blot dopo immunoprecipitazione delle proteine bersaglio per misurare la tirosil fosforilazione delle proteine. Gli anticorpi anti-fosfotirosina si usano anche direttamente sulle cellule lisate per esaminare la variazione complessiva del livello di fosforilazione della tirosina in risposta a diversi trattamenti.
Immunogen
Application
Trasduzione del segnale
2-4 μg di un lotto precedente inducevano l′immunoprecipitazione quantitativa delle proteine contenenti fosfotirosina nel lisato di una coltura confluente (piastra da 10 cm) di cellule che esprimevano una tirosin chinasi attivata. Per conservare la fosfotirosina, aggiungere: 0,2 mM di sodio ortovanadato al tampone di lisi.
Comuni modificazioni post traduzionali
Biochem/physiol Actions
Physical form
IgG2bκ monoclonali di topo prodotte in vitro da ibridoma murino 4G10 (linea cellulare FOX-NY [derivata dalla linea cellulare NS-1] - cellule di mieloma x cellule spleniche).
Preparation Note
NON CONGELARE.
Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il flaconcino originale prima di togliere il tappo. Se il prodotto è stato inavvertitamente congelato e scongelato, farlo girare a 13.000 x g per 10 minuti a 2-8ºC. Tenere da parte il surnatante per l′applicazione.
Analysis Note
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-302, lisato di cellule A431 stimolate con EGF. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato e fare bollire per 5 minuti per ridurre la preparazione. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha rivelato le proteine fosforilate in tirosina n un lisato per RIPA modificato ottenuto da cellule A431 di carcinoma umano trattate con EGF (Cohen, B., 1990; Druker, B. J.,1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity vertebrates | species reactivity - | species reactivity vertebrates | species reactivity - |
| isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10®
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c