Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 510,00 € |
Informazioni su questo articolo
510,00 €
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
S1F2, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF2(3481)
General description
Immunogen
Application
Trasduzione del segnale
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Saggio di Western blotting:
per la rivelazione dell′istone H3 trimetilato (Lys4) in preparazioni nucleari di cellule HeLa estratte con acido è stata utilizzata una diluizione 1:5.000 – 1:10.000 di questo anticorpo.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone S1F2, monoclonal | clone Sm1.2, monoclonal | clone polyclonal | clone 126002, monoclonal |
| species reactivity human, rat | species reactivity chicken, rat, mouse, human, fish | species reactivity human | species reactivity mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source hamster |
| conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... IGF2(3481) | Gene Information human ... IGF1(3479) | Gene Information human ... IGF2(3481) | Gene Information mouse ... Igf1(16000) |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c