05-172-AF488
Anti-IGF-I Antibody, clone Sm1.2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone Sm1.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Insulin-like growth factor I, IGF-I, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin-C
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Sm1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, rat, mouse, human, fish
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1(3479)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-172) is shown to be suitable also for Western blotting, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and neutralization applications.
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected IGF-I in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2