Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Spedizione prevista il27 aprile 2026daMerck S.p.A | 259,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Form:
liquid
Storage temp.:
-10 to -25°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Reagente In Vivo SHAPE per l′analisi della struttura dell′RNA in cellule vive, permits the analysis of RNA structure in living cells
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2 M
technique(s)
activity assay: suitable (reverse transcriptase)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Caratteristiche & vantaggi
Il reagente In Vivo SHAPE serve per determinare la struttura dell′RNA. Questo reagente contiene una forma ad elevata purezza di imidazolide dell'acido 2-metilnicotinico (NAI). Questo composto forma addotti 2’-O nelle regioni di RNA a singolo filamento, rilevabili mediante acilazione 2’-idrossi-selettiva ed estensione dei primer (SHAPE).
Diversamente dagli altri reagenti usati per il metodo SHAPE, il reagente In Vivo SHAPE basato su NAI viene assorbito rapidamente dalle cellule e può essere usato con le cellule vive in virtù della sua formulazione a bassa tossicità. Il reagente In Vivo SHAPE reagisce con tutti e quattro i nucleotidi dell′RNA senza preferenze, al contrario degli altri reagenti usati per il metodo SHAPE. Questa combinazione di bassa tossicità, rapida captazione e nessuna preferenza per alcun nucleotide permette un′analisi ad alta risoluzione della struttura dell′RNA in vari sistemi viventi.
- Soluzione pronta all′uso priva di RNasi
- Adatta all′uso con cellule vive per via della bassa tossicità
- L′elevata permeabilità cellulare permette di modificare rapidamente l′RNA
- Reagisce con tutti i nucleotidi di RNA senza preferenze una mappatura ad alta risoluzione
Il reagente In Vivo SHAPE serve per determinare la struttura dell′RNA. Questo reagente contiene una forma ad elevata purezza di imidazolide dell'acido 2-metilnicotinico (NAI). Questo composto forma addotti 2’-O nelle regioni di RNA a singolo filamento, rilevabili mediante acilazione 2’-idrossi-selettiva ed estensione dei primer (SHAPE).
Diversamente dagli altri reagenti usati per il metodo SHAPE, il reagente In Vivo SHAPE basato su NAI viene assorbito rapidamente dalle cellule e può essere usato con le cellule vive in virtù della sua formulazione a bassa tossicità. Il reagente In Vivo SHAPE reagisce con tutti e quattro i nucleotidi dell′RNA senza preferenze, al contrario degli altri reagenti usati per il metodo SHAPE. Questa combinazione di bassa tossicità, rapida captazione e nessuna preferenza per alcun nucleotide permette un′analisi ad alta risoluzione della struttura dell′RNA in vari sistemi viventi.
Il ripiegamento in strutture di ordine superiore permette all′RNA di agire all′interno delle cellule viventi e di formare complessi dinamici con le proteine effettrici. Prevedere la struttura tridimensionale di queste molecole è complicato, per questo sono state sviluppate numerose tecniche di probing per studiare i ripiegamenti a cui va incontro l′RNA.
Composti come l′imidazolide dell'acido 2-metilnicotinico (NAI) presente nel reagente In Vivo SHAPE determinano la formazione di addotti 2′-O. Questi addotti si formano rapidamente nell′RNA a singolo filamento non appaiato, e molto più lentamente nell′RNA con le basi appaiate (a doppio filamento). L′RNA modificato può così essere analizzato tramite estensione dei primer. I nucleotidi modificati non vengono allungati dalle DNA polimerasi RNA-dipendenti, e quindi permetto di identificare i siti di modificazione.
Composti come l′imidazolide dell'acido 2-metilnicotinico (NAI) presente nel reagente In Vivo SHAPE determinano la formazione di addotti 2′-O. Questi addotti si formano rapidamente nell′RNA a singolo filamento non appaiato, e molto più lentamente nell′RNA con le basi appaiate (a doppio filamento). L′RNA modificato può così essere analizzato tramite estensione dei primer. I nucleotidi modificati non vengono allungati dalle DNA polimerasi RNA-dipendenti, e quindi permetto di identificare i siti di modificazione.
Physical form
Microprovetta da 0,5 mL contenente NAI 2 M (purezza >97%) in soluzione di DMSO
NAI 2M in DMSO
Preparation Note
Conservare il NAI a -20°C in un congelatore no frost al riparo dalla luce. Se conservato correttamente (al riparo dalla luce ed evitando ripetuti cicli di congelamento e scongelamento) questo prodotto è stabile per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Analysis Note
La purezza del composto NAI è testata mediante HPLC.
Other Notes
Imidazolide dell'acido 2-metilnicotinico (NAI) in DMSO
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| concentration 2 M | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Kevin A Wilkinson et al.
Nature protocols, 1(3), 1610-1616 (2007-04-05)
Selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by primer extension (SHAPE) interrogates local backbone flexibility in RNA at single-nucleotide resolution under diverse solution environments. Flexible RNA nucleotides preferentially sample local conformations that enhance the nucleophilic reactivity of 2'-hydroxyl groups toward electrophiles, such as
Robert C Spitale et al.
Nature chemical biology, 9(1), 18-20 (2012-11-28)
RNA structure has important roles in practically every facet of gene regulation, but the paucity of in vivo structural probes limits current understanding. Here we design, synthesize and demonstrate two new chemical probes that enable selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 03-310 | 04055977113631 |