Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 258,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140100M
capacity
100 mL , 100 mL
fitting
GL 25
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| capacity 100 mL , 100 mL | capacity 10 mL , 10 mL | capacity 50 mL , 50 mL | capacity 100 mL , 100 mL |
| manufacturer/tradename Synthware P140100M | manufacturer/tradename Synthware P140010M | manufacturer/tradename Synthware P140050M | manufacturer/tradename Synthware P130100C |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| fitting GL 25 | fitting GL 14 | fitting GL 25 | fitting GL 25 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?