Documenti fondamentali
SYNP14005M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
50 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
Sinonimo/i:
Synthware P14005M, Solid phase peptide synthesis vessel
Scegli un formato
1 EA
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
216,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware P140050M
Capacità
50 mL
50 mL
Raccordi
GL 25
Categorie correlate
Descrizione generale
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)