Vai a
GF83536498
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
Sinonimo/i:
TE006010
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.350,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141913
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
weight
500 g
max. part. size
75 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF69312427GF42954497GF64052647
Tellurium powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
GF83536498
Tellurium
Tellurium powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
GF69312427
Tellurium
Tellurium powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
GF42954497
Tellurium
Tellurium powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 200 g
GF64052647
Tellurium
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 693-124-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 429-544-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 640-526-47
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
weight
500 g
weight
100 g
weight
50 g
weight
200 g
max. part. size
75 (micron)
max. part. size
75 (micron)
max. part. size
75 μm
max. part. size
75 (micron)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
13494-80-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
GF83536498-1EA04061821108777