Documenti fondamentali
GF69312427
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
TE006010
Scegli un formato
1 EA
524,00 €
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
524,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 693-124-27
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
75 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)