Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 395,00 € |
Informazioni su questo articolo
395,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
9.2 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade synthesis grade | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| bp 125-127 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 125-127 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 285-295 °C/1013 hPa | bp 125-127 °C/0.1 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.455 (lit.) | refractive index n20/D 1.455 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.455 (lit.), n20/D 1.456 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylene glycol
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
330.8 °F - closed cup
flash_point_c
166 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1683708-1ML | 04065272698757 |
| 1683708-0.5ML | 04061838749895 |