Vai a
1643394
USP
Composto A correlato a tazobactam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (2S,3S)-2-ammino-3-metil-3-solfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)butirrico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.430,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tazobactam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(O)C(C[n]1nncc1)(C(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
HTKDZWPPZOALOH-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Application
Composto A correlato al tazobactam standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Piperacillina e Tazobactam per iniezione
  • Tazobactam
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Tazobactam
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(2), 4224-4224 (2020)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1643394-20MG04061833855447