Vai a
1616008
USP
1,4-Sorbitan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, Arlitan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
300 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
424,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prostaglandin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
1,4-Sorbitan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sorbitan Monopalmitate
  • Sorbitan Monostearate
  • Sorbitan Monolaurate
  • Sorbitan Monooleate
  • Sorbitan Sesquioleate
  • Sorbitan Trioleate
  • Sorbitol Sorbitan Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Sorbitan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)