Vai a
1604665
USP
Risperidone System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.570,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
risperidone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Risperidone is a new central 5-hydroxytryptamine2 and dopamine D2 antagonist. It is used to treat agitation, aggression,and psychosis caused during demnetia. It is a neuroleptic drug. It is also an atypical antipsychotic drug which is used for treating schizophrenia.
Application
Risperidone System Suitability Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y00003701604654R1000600
Risperidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604654
Risperidone
Risperidone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R1000600
Risperidone
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
risperidone
API family
risperidone
API family
risperidone
API family
risperidone
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)