Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.350,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.350,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxazepam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(=C\C(=C\c3c(cc(cc3)OC)OC)\C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
InChI key
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family oxazepam | API family oxazepam | API family oxazepam | API family doxazosin |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1483039-15MG | 04061833846452 |