Vai a
1460339
USP
Nepafenac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Benzoylindolin-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.120,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nepafenac
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI key
APGQYYFHBPQPTL-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Nepafenac Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
146032815445201460317
Nepafenac United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1460317
Nepafenac
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
nepafenac
API family
nepafenac
API family
piroxicam
API family
nepafenac
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)