Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
montelukast
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].S([C@H](CCc5c(cccc5)C(O)(C)C)c2cc(ccc2)\C=C\c3nc4c(cc3)ccc(c4)Cl)CC1(CC1)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m1./s1
InChI key
LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family montelukast | API family montelukast | API family montelukast | API family montelukast |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Montelukast sodium
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?