Vai a
1376006
USP
Mecamylamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Methylamino)isocamphane hydrochloride, Inversine, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.75
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mecamylamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
InChI key
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Mecamylamine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mecamylamine Hydrochloride Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M90205.052071443250
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
mecamylamine
API family
-
API family
-
API family
mexiletine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mecamylamine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1376006-200MG04061833851500