Vai a
1295775
USP
Glyceryl monocaprylocaprate, Type I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
C8-10 mono- and diglycerides
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
300 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
459,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
glyceryl monocaprylocaprate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Glyceryl monocaprylocaprate, Type I USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
129576412957311295724
USP
USP
1295731
Glyceryl monolinoleate
Glyceryl distearate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295724
Glyceryl distearate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
glyceryl monocaprylocaprate
API family
glyceryl monocaprylocaprate
API family
glyceryl monolinoleate
API family
glyceryl distearate
flash_point_f
377.6 °F - Non-equilibrium method
flash_point_c
192 °C - Non-equilibrium method
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1295775-300MG04061833830536