Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.240,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.240,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gadoteridol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Gd+3].[N-]1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H25N4O6.Gd/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;/h1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);/q-1;+3/p-3
InChI key
VXYQJCHCLZZIRW-UHFFFAOYSA-K
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family gadoteridol | API family gadoteridol | API family gadoteridol | API family gadoteridol |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?