Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 247,00 € |
Informazioni su questo articolo
247,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethyl laurate
manufacturer/tradename
USP
bp
269 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Kosher, natural | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products |
| density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 269 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl laurate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1265752-500MG | 04061833829974 |