Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.400,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.400,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxazosin
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 126-130 °C (lit.) | mp 262-268 °C (dec.) (lit.) |
| API family doxazosin | API family - | API family - | API family doxazosin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxazosin Related Compound B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1225441-20MG | 04061833844267 |