Vai a
1224664
USP
Docosyl ferulate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)- 2-propenoic acid docosyl ester, 1-Docosyl ferulate, Docosyl trans-ferulate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
555,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H54O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.77
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
555,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ferulic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=CC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3
InChI key
USNYNNITUQSEEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Docosyl ferulate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as:
  • Pygeum Capsules
  • Pygeum Extract
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
116242112703111286060
USP
USP
1224664
Docosyl ferulate
Daidzein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162421
Daidzein
Ferulic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1270311
Ferulic acid
Formononetin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286060
Formononetin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
ferulic acid
API family
daidzein
API family
ferulic acid
API family
formononetin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1224664-50MG04061833844076