Vai a
1192808
USP
Diethanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
414,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HN(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
API family
diethanolamine
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Diethanolamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D88858.0311631589
Diethanolamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1192808
Diethanolamine
Diethanolamine reagent grade, &#8805;98.0%
Sigma-Aldrich
D8885
Diethanolamine
Diethanolamine BioUltra, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
31589
Diethanolamine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
bp
269-270 °C/1013 hPa
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1192808-3X1ML04065271208766
1192808-3ML04061838708410