Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 384,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartipackaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](CCO)(C)(C)C.[O-]C(=O)C[C@@](O)(CC(=O)O)C(=O)O
InChI key
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Choline Citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 500 mg | packaging pkg of 20 mg | packaging pkg of 200 mg | packaging pkg of 200 mg |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1133591-500MG | 04065267786230 |