Vai a
1132001
USP
Cholesteryl caprylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-octanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-octanoate, Cholesteryl n-octanoate, Cholesteryl octanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
445,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H60O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.85
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
445,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cholesteryl caprylate
manufacturer/tradename
USP
mp
110 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1
InChI key
SKLBBRQPVZDTNM-SJTWHRLHSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Application
Cholesteryl caprylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
Testosterone Cypionate
Testosterone Cypionate Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14242551131960C2155000
Cholesteryl caprylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1132001
Cholesteryl caprylate
Methyl caprylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424255
Methyl caprylate
Cholesterol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131960
Cholesterol
Cholesterol CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
Cholesterol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
cholesteryl caprylate
API family
methyl caprylate
API family
cholesterol
API family
-
mp
110 °C (lit.)
mp
-
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1132001-200MG04061833849484