This product is shipped at ambient temperature, which can fluctuate depending on the time of year. The shipping temperature may differ from the long-term storage conditions and is therefore considered short-term exposure.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.340,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22N6O7S2 · 5H2O
Peso molecolare:
636.65
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
API family
ceftazidime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Ceftazidima, isomero delta-3, standard di riferimento USP per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP
Inoltre, utilizzabile in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali:
Inoltre, utilizzabile in base a quanto previsto in monografie compendiali USP quali:
- Ceftazidima
- Ceftazidima iniettabile
- Ceftazidima per iniezione
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| API family ceftazidime | API family cefprozil | API family ceftazidime | API family cefprozil |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Ceftazidime
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 872-872 (2018)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1098129-15MG | 04061833849408 |
-
Hello, could you please advise what temperature regime should the product be transported in. Please specify the range. Thank you.
1 risposta-