Vai a
1098071
USP
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ceftiofur hydrochloride, (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino}-3-{[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride, 3-[(2-Furylcarbonyl)thio]methyl]-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyiminoacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.610,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N5O7S3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
560.02
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ceftiofur
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3.ClH/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);1H/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
InChI key
KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
109817310979751098107
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1098071
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE
USP
USP
1098173
Ceftizoxime
USP
USP
1097975
Cefotetan
USP
USP
1098107
Cefoxitin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
API family
ceftiofur
API family
ceftizoxime
API family
cefotetan
API family
cefoxitin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1098071-100MG04061834094791