Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 186,00 € |
Informazioni su questo articolo
186,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcium benzoate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)c2ccccc2.[O-]C(=O)c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/2C7H6O2.Ca.3H2O/c2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;;/h2*1-5H,(H,8,9);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChI key
HZQXCUSDXIKLGS-UHFFFAOYSA-L
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family calcium benzoate | API family denatonium | API family calcium lactobionate | API family carboxymethylcellulose |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1086378-200MG | 04061833840993 |