Vai a
1076192
USP
Sieroalbumina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
774,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
774,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
form
liquid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular protein derived from bovine blood plasma. It is widely utilized as a standard in protein quantitation assays due to its stability and lack of interference with the assay components.​
The USP BSA for Protein Quantitation standard serves as a calibration reference in assays such as the Bradford and Bicinchoninic Acid (BCA) assays, ensuring accurate and reproducible measurement of protein concentrations in various research and clinical applications.
The USP biologics proteins category provides critical standards and reference materials necessary for the development and manufacturing of therapeutic proteins. These proteins, which can be naturally derived or genetically engineered, are essential in treating various diseases and conditions, ensuring that they meet quality, safety, and efficacy standards.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
BSA for protein quantitation USP reference standard in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and suitability standard solutions during the determination of total protein in pharmaceutical drug substances and products according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter.
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Shipping condition: wet ice
This product is part of the USP Biologics program.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.Shipping condition: wet ice
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
?507? Protein determination procedures
United States Pharmacopeia, 41(2), 6744-6744 (2016)
Ramon E Coronado et al.
Cell transplantation, 26(12), 1840-1854 (2018-02-03)
Biologic substrates, prepared by decellularizing and solubilizing tissues, have been of great interest in the tissue engineering field because of the preservation of complex biochemical constituents found in the native extracellular matrix (ECM). The integrity of the ECM is critical
Tüzer Kalkan et al.
Cell stem cell, 24(5), 785-801 (2019-04-30)
The gene regulatory network (GRN) of naive mouse embryonic stem cells (ESCs) must be reconfigured to enable lineage commitment. TCF3 sanctions rewiring by suppressing components of the ESC transcription factor circuitry. However, TCF3 depletion only delays and does not prevent
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1076192-5X1ML04061837842580