Vai a
1048674
USP
Benazepril Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
tert-Butyl (S)-3-amino-tetrahydro-2-oxo-1-benzazepine-1-acetate, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid tert-butyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
15 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.290,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.36
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
benazepril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1
InChI key
QTEDVVHLTMELTB-LBPRGKRZSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Benazepril Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Benazepril Hydrochloride
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR242310486631048620
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
benazepril
API family
benazepril
API family
benazepril
API family
benazepril
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benazepril Related Compound F
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1048674-15MG04061833840894