Vai a
1048255
USP
Balsalazide disodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Balsalazide disodium salt dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
433,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13N3O6Na2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
balsalazide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].N(\N=C2/C=C(C(=O)C=C/2)C(=O)[O-])c1ccc(cc1)C(=O)NCCC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C17H15N3O6.2Na.2H2O/c21-14-6-5-12(9-13(14)17(25)26)20-19-11-3-1-10(2-4-11)16(24)18-8-7-15(22)23;;;;/h1-6,9,19H,7-8H2,(H,18,24)(H,22,23)(H,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/b20-12-;;;;
InChI key
HYSVUPBQPCRAJM-PIFVRXTCSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Balsalazide disodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Balsalazide Disodium Capsules.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
104826610482771221000
USP
USP
1048255
Balsalazide disodium
Disodium guanylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1221000
Disodium guanylate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
balsalazide
API family
balsalazide
API family
balsalazide
API family
disodium guanylate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1048255-200MG04061833840801