Vai a
1034002
USP
Amprolium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amprolium hydrochloride, 1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H19N4Cl · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4118699
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amprolium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Amprolium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amprolium Oral Solution
  • Amprolium Soluble Powder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10129171643260Y0002192
Amprolium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1034002
Amprolium
Alfuzosin hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012917
Alfuzosin hydrochloride
Amprolium hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002192
Amprolium hydrochloride
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
amprolium
API family
alfuzosin
API family
tamsulosin
API family
amprolium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amprolium
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1034002-200MG04061833859186