Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 40 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.420,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.420,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amitraz
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
InChI key
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family amitraz | API family amitraz | API family iopromide | API family ioversol |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AMITRAZ RELATED COMPOUND B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1028028-40MG | 04061834094685 |